Wichtige Dokumente
10783
Antimon(III)-sulfat
≥95.0%
Synonym(e):
Antimony trisulfate, Diantimony trisulfate
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: antimony
SMILES String
[Sb+3].[Sb+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3H2O4S.2Sb/c3*1-5(2,3)4;;/h3*(H2,1,2,3,4);;/q;;;2*+3/p-6
InChIKey
MVMLTMBYNXHXFI-UHFFFAOYSA-H
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?