Wichtige Dokumente
105538
7-Chlor-4-chinolinol
99%
Synonym(e):
7-Chloro-4-quinolinol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
276-279 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccnc2cc(Cl)ccc12
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)