Merck
105090
Sigma-Aldrich
Dithiocyanatomethan
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH2(SCN)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.19
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
104-106 °C (lit.)
SMILES String
N#CSCSC#N