104329
2,3,4,5-Tetrafluoranilin
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
bp
78 °C/13 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
27-29 °C (lit.)
SMILES String
Nc1cc(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H3F4N/c7-2-1-3(11)5(9)6(10)4(2)8/h1H,11H2
InChIKey
BEECAQIHCYTZHC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
174.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
79 °C - closed cup