Merck
103268
Sigma-Aldrich
1,4,5,6,7,7-Hexachlor-5-norbornen-2,3-dicarbonsäureanhydrid
97%
Synonym(e):
Chlorendic-anhydrid
Größe auswählen
1 KG
67,50 €
67,50 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KG
67,50 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H2Cl6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
370.83
Beilstein:
92693
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
67,50 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdichte
13 (vs air)
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
235-239 °C (lit.)
SMILES String
ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)C3C(C(=O)OC3=O)[C@]1(Cl)C2(Cl)Cl
InChI
1S/C9H2Cl6O3/c10-3-4(11)8(13)2-1(5(16)18-6(2)17)7(3,12)9(8,14)15/h1-2H/t1?,2?,7-,8+
InChIKey
FLBJFXNAEMSXGL-SBUZQEQSSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)