10010
Ammoniumthioglycolat -Lösung
~60% in H2O
Synonym(e):
Thioglykolsäure Ammoniumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Konzentration
~60% in H2O
SMILES String
[NH4+].[O-]C(=O)CS
InChI
1S/C2H4O2S.H3N/c3-2(4)1-5;/h5H,1H2,(H,3,4);1H3
InChIKey
ZZTCCAPMZLDHFM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Thiol-funktionalisierte Eierschalenmembran als adsorbierendes Material für die Extraktion von Cr(VI), Hg(II), Cu(II), Pb(II), Cd(II) und Ag(I) aus Wasser.
- Zellulose-Rhodamin-B-Methacrylamid (Zellulose-RhBMA).
Es kann auch als Reagens für die Reduktion von Disulfidbindungen in Keratin verwendet werden.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves