Wichtige Dokumente
100072
Isoxanthopterin
97%
Synonym(e):
2-Amino-4,7-dihydroxy-1,3,5,8-tetraazanaphthalin, 2-Amino-4,7-dihydroxy-pteridin, 2-Amino-4,7-pteridindiol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
SMILES String
NC1=NC2=C(N=CC(=O)N2)C(=O)N1
InChI
1S/C6H5N5O2/c7-6-10-4-3(5(13)11-6)8-1-2(12)9-4/h1H,(H4,7,9,10,11,12,13)
InChIKey
GLKCOBIIZKYKFN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)