Leitstruktursuche für therapeutische Antikörper
Finden Sie die passenden Tools für die Auswahl der vielversprechendsten
Leitstrukturkandidaten.
Die Leitstruktursuche für therapeutische Antikörper beinhaltet die Auswahl von Antikörperkandidaten für zielgerichtete Therapien. Nachdem ein spezifisches Target identifiziert wurde, erfolgt die Herstellung von Antikörpern, die das Zielmolekül als Antigen verwenden. Die Antikörper können beispielsweise mittels Hybridom-Technik, B-Zell-Klonierung und Phagen-Display erzeugt werden. Anschließend werden die Antikörper aufgereinigt und auf ihre Fähigkeit zur Antigenbindung untersucht. Ausgewählte Antikörper werden weiter charakterisiert, um ihre Spezifität, Affinität, Stabilität und pharmakokinetischen Eigenschaften zu ermitteln. Wir bieten zahlreiche Plattformen und Reagenzien zur Unterstützung der Leitstruktursuche, von der Erzeugung monoklonaler Antikörper bis hin zur Isolierung, Auswahl und Leitstrukturoptimierung.
Herstellung und Aufreinigung von monoklonalen Antikörpern
Die Herstellung monoklonaler Antikörper wurde durch große technologische Fortschritte noch schneller und effizienter. Es gibt drei etablierte Plattformen für die Antikörperforschung: Hybridom-Entwicklung, B-Zell-Klonierung und Antikörper-Phagen-Display. Wir bieten Reagenzien zur Herstellung von Bibliotheken monoklonaler Antikörper für alle Verfahren an.
Unsere Lösungen zur Antikörperisolierung und -aufreinigung tragen zu einer schnellen und effizienten Probenvorbereitung bei. Amicon®-Filtrationseinheiten und Multiscreen®-Ultrafiltrationsplatten ermöglichen es Forschenden, Antikörperproben schnell und effizient anzureichern und aufzureinigen sowie einen Pufferaustausch vorzunehmen. Die magnetischen PureProteome™-Protein-A-, -Protein-G- und -Protein-A/G-Beads ermöglichen eine hocheffiziente Aufreinigung von Immunglobulinen aus Zellkulturüberständen, was Zeit spart und den Probenverlust minimiert. Mit unserer fortschrittlichen Technologie und unserem umfangreichen Know-how in der Probenvorbereitung gelangen Sie schnell und effizient zum nächsten Schritt der Leitstruktursuche.
Hybridom-Entwicklung
Die Hybridom-Technik ist das anerkannteste Verfahren zur Immortalisierung von B-Zellen der Maus und hat die Erforschung monoklonaler Antikörper (mAbs) revolutioniert. Am Beginn dieser Technik steht die Immunisierung von Tieren mit einem Zielantigen, um eine Immunantwort auszulösen und die B-Zell-Reifung einzuleiten. Die B-Zellen werden dann isoliert und mit Myelomzellen fusioniert, um Hybridome zu erzeugen. Da jede B-Zelle einen einzigartigen Antikörper bildet, kann das Einzellklonen von Hybridomen dazu verwendet werden, in großem Maßstab Bibliotheken monoklonaler Antikörper zu generieren. Die Antikörper werden dann aus dem Überstand kultivierter Hybridomzellen isoliert oder aufgereinigt. Diese Technik ist bewährt und führt zu hochreinen sowie spezifischen Antikörpern.
Unsere Tools für die Hybridom-Entwicklung optimieren den Prozess der Hybridom-Fusionierung und des Hybridom-Screenings und maximieren so die Effizienz. Wir führen eine große Auswahl an Produkten von Fusionszelllinien über Zellkulturmedien bis hin zu Wachstumsfaktoren und Antibiotika.
B-Zell-Klonierung
Das Klonen von B-Zellen ist ein neueres, leistungsstarkes Verfahren zur Erzeugung monoklonaler Antikörper ohne die Notwendigkeit, ausgewählte Antikörper-sezernierende Zellen (ASCs) zu immortalisieren. Diese Zellen werden direkt in Proben des peripheren Blutes oder des lymphatischen Gewebes gescreent und daraus isoliert. Mittels Immunglobulin-Genamplifikation werden die Immunglobulin-Gene dann in voller Länge (variable und konstante Regionen der leichten und schweren Ketten) für die rekombinante Expression in Zellkulturen geklont. Ein wesentlicher Vorteil des Klonens einzelner B-Zellen ist die Möglichkeit, neutralisierende mAbs von geimpften oder natürlich immunisierten menschlichen Probanden für das Klonen zu isolieren.
Die Technologien für einzelne B-Zellen haben sich erheblich weiterentwickelt und bieten heutzutage eine schnellere Verarbeitung und einen höheren Durchsatz. Unsere hochmodernen Tools unterstützen Sie beim B-Zell-Klonierungsprozess.
Antikörper-Phagen-Display
Das Antikörper-Phagen-Display wird häufig für die Generierung von Bibliotheken rekombinanter monoklonaler Antikörper eingesetzt. Dieses Verfahren beruht auf der Fähigkeit von Bakteriophagen, nach dem Integrieren von DNA-Fragmenten in das Hüllprotein-Gen filamentöser Phagen die relevanten Peptide auf ihrer Oberfläche zu präsentieren. Bibliotheken humaner mAbs können aus großen, auf der Oberfläche von Phagen präsentierten lg-Genrepertoires isoliert werden. Das aufgereinigte Antigen kann anschließend zur Suche nach zielspezifischen Antikörper mit hoher Affinität verwendet werden.
Das Antikörper-Phagen-Display ist eine robuste und kostengünstige Technologie, die die Identifizierung von vollständig humanen, hochaffinen mAbs ermöglicht. Optimieren Sie das Screening und die Herstellung von monoklonalen Antikörpern mit unseren Phagen-Display-Tools.
Zugehörige Kategorien
Zuverlässige Konzentration und Diafiltration mit Amicon®-Ultra-Filtern.
Eine breite Palette an Chromatographie-Tools für die Antikörperaufreinigung.
Filtrationsplatten für die Antikörperkonzentration und -diafiltration.
Zugehörige Artikel
- Hybridoma Fusion Partner Cell Lines
Choose from dozens of options to find the optimal fusion partner and increase the efficiency of hybridoma growth and antibody synthesis.
Entdecken Sie unsere Produkte und Dienstleistungen