Merck
PAT: Qualität in den biopharmazeutischen Prozess integrieren
mit Echtzeitüberwachung und -steuerung
HomeIntegrierte AngeboteBiopharma 4.0Prozessanalysetechnologie (PAT)Automatisierte aseptische Probenahme
Prozessanalysetechnologien (PAT) sichern die Qualität in der biopharmazeutischen Fertigung durch Überwachung und Steuerung von Prozessen in Echtzeit. Dabei werden analytische Werkzeuge zur Entwicklung von Fertigungsprozessen eingesetzt, die der Variabilität von Material und Ausrüstung Rechnung tragen. Sobald kritische Prozessparameter (CPP) identifiziert wurden, die sich auf kritische Qualitätsattribute (CQA) auswirken, werden Analysemethoden zur Überwachung und Steuerung der CPP eingesetzt, um sie innerhalb des gewünschten Designraums zu halten. Bei diesem Ansatz werden Quality-by-Design-(QbD-)Prinzipien in den Prozess integriert, anstatt sich nur am Ende auf Produktprüfungen zu verlassen.
Automatisierte aseptische Probenahme
Die automatisierte aseptische Probenahme eignet sich besonders gut für die Entwicklung von Upstream-Prozessen (USP), da sie erhebliche Vorteile für die Entnahme von Zellkulturproben bietet, aber auch in Downstream-Prozessen (DSP) und mikrobieller Fermentation eingesetzt werden kann.
Die Vorteile der automatisierten aseptischen Probenahme für die Prozessentwicklung sind beträchtlich. Bei Verwendung dieser PAT-Technik wird eine Probe ohne manuelles Eingreifen aus ihrer Quelle entnommen und direkt zur Analyse oder Lagerung transportiert, wobei eine geschlossene, sterile Probenahmeumgebung erhalten bleibt. Die automatisierte aseptische Probenahme ist modalitätenunabhängig und modular aufgebaut und bietet flexible und anpassbare Lösungen bei der Implementierung. Diese Technologie kann auch mit anderen PAT-Technologien wie der Raman-Spektroskopie kombiniert werden, um die Kalibrierung und Validierung datengesteuerter Modelle zu verbessern.
Im Vergleich zu aktuellen Offline-Probenahmen und Analyseverfahren bietet die automatisierte aseptische Probenahme klare Vorteile, darunter:
  • geringeres Kontaminationsrisiko der Probenquelle
  • gesteigerte Häufigkeit und Erfassung prozessrepräsentativer Datenpunkte
  • kürzere Bearbeitungszeiten zwischen Experimenten und analytischen Maßnahmen
  • minimierte Anzahl von Invariabilitäten im Zusammenhang mit Haltezeiten außerhalb der Stichprobe und Tests
  • geringere Anzahl von Experimenten, die für wichtige Prozessentscheidungen erforderlich sind
MAST®-Autosampling-Lösung zur Analyse von Proben, die automatisch aus einem Bioreaktor entnommen werden.
Die MAST®-Autosampling-Lösung ist eine vielseitige und modalitätenunabhängige aseptische Autosampling-Lösung, die eine direkte Entnahme, Abgabe und Analyse von Proben aus verschiedenen Quellen ohne manuelles Eingreifen gewährleistet und dem Benutzer mehr Zeit für andere Aufgaben mit Mehrwert bietet.
Zugehörige Kategorien
Zwei Wissenschaftler arbeiten rechts von einem Bioreaktor
Zellkulturmedien für das Bioprocessing
Unsere vorgefertigten und kundenspezifisch anpassbaren Zellkulturmedien für das Bioprocessing steigern die Produktivität in den Upstream-Prozessen der mAk-, Impfstoff-, Gen- und Zelltherapie-Herstellung.
Mobius-Produktfamilie
Mobius®-Single-Use-Bioreaktoren für das Bioprocessing
Die Produktfamilie der Mobius®-Bioreaktoren umfasst Single-Use-Bioreaktoren im Benchtop-Maßstab (2 ml und 3 l) sowie für die Pilot-, klinische Prüfmaterial- und...
Bediener in einem Labor, der mit einem Zellrückhaltegerät arbeitet.
Zellrückhaltung
Die Cellicon®-Zellrückhaltelösung ermöglicht höhere Zelldichten bei Perfusionsprozessen.
Webinare zu diesem Thema
Raman-Spektroskopie für das Monitoring von CCP und CQA bei der Perfusion
Webinar zur Nutzung der Raman-Spektroskopie zur Überwachung von CPP und CQA bei der Perfusion.
Monitoring and Quality Control of Cell Culture Media Preparation Using Raman Spectroscopy
Webinar zur Nutzung der Raman-Spektroskopie zur Qualitätskontrolle der Vorbereitung von Zellkulturmedien.
Nutzung der automatisierten aseptischen Probenahme
Webinar zur Nutzung automatisierter aseptischer Probenahmen für einen schnelleren Zugang zu Prozess- und Qualitätsdaten beim Upstream-Bioprocessing.
Online HPLC als PAT-Tool für das Bioprocessing
Webinar zur Nutzung automatisierter aseptischer Probenahmen für einen schnelleren Zugang zu Prozess- und Qualitätsdaten beim Upstream-Bioprocessing.
Weitere Informationsquellen
BioContinuum™-Plattform: Ihr Wegbereiter für die biotechnologische Produktionsanlage der Zukunft!