Zpět
Wheaton sample vials with rubber lined caps
Products
Kategorie produktu
vials (13)
Značka
Sigma-Aldrich (8)
Supelco (4)
OD (mm)
Objem (ml)
Typ uzávěru
Barva
Materiál lahvičky
Barva lahvičky
Filtrovat produkty
Showing 1-13 of 13
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
Z256064
Wheaton sample vials with rubber lined caps,
clear glass vial, volume 4 mL, thread for 13-425
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z256161
Wheaton sample vials with rubber lined caps,
clear glass vial, volume 8 mL, thread for 15-425
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z256056
Wheaton sample vials with rubber lined caps,
clear glass vial, volume 2 mL, thread for 8-425
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z256218
Wheaton sample vials with rubber lined caps,
clear glass vial, volume 20 mL, thread for 24-400
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z256234
Wheaton sample vials with rubber lined caps,
clear glass vial, volume 25 mL, thread for 24-400
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z256188
Wheaton sample vials with rubber lined caps,
clear glass vial, volume 12 mL, thread for 15-425
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z256242
Wheaton sample vials with rubber lined caps,
clear glass vial, volume 40 mL, thread for 24-400
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z256226
Wheaton sample vials with rubber lined caps,
clear glass vial, volume 24 mL, thread for 20-400
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z256196
Wheaton sample vials with rubber lined caps,
clear glass vial, volume 16 mL, thread for 18-400
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z256285
Wheaton sample vials with rubber lined caps,
amber glass vial, volume 4 mL, thread for 13-425
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z256293
Wheaton sample vials with rubber lined caps,
amber glass vial, volume 8 mL, thread for 15-425
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z256269
Wheaton sample vials with rubber lined caps,
clear glass vial (white marking area), volume 8 mL, thread for 15-425
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z256250
Wheaton sample vials with rubber lined caps,
clear glass vial (white marking area), volume 4 mL, thread for 13-425