Zpět
Viresolve
®
Pro Shield
Products
Značka
Millipore (5)
Produktová řada
Úroveň kvality
Filtrovat produkty
Showing 1-5 of 5
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
VPPS103NB1
Viresolve
®
Pro Shield,
Virus prefilter, Viresolve
®
Pro Shield, Modus 1.3 format, filtration area 0.22 m²
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
VPPS102NB1
Viresolve
®
Pro Shield,
Virus prefilter, Viresolve
®
Pro Shield, Modus 1.2 format, filtration area 0.07 m²
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
VPPS101NB1
Viresolve
®
Pro Shield,
Virus prefilter, Viresolve
®
Pro Shield, Modus 1.1 format, filtration area 0.017 m²
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
VPPS202NB1
Viresolve
®
Pro Shield,
Virus prefilter, Viresolve
®
Pro Shield, Magnus 2.2 format, filtration area 1.53 m²
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
VPPS201NB1
Viresolve
®
Pro Shield,
Virus prefilter, Viresolve
®
Pro Shield, Magnus 2.1 format, filtration area 0.51 m²