Zpět
Valco
®
Precision Sampling Syringe, Series C, Removable needle
Products
Kategorie produktu
syringes (1)
Výrobce
Délka (palce)
Objem (µl)
Tvar jehly
Velikost balení
Rozměr G
Filtrovat produkty
Showing 1-1 of 1
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
22280
Valco
®
Precision Sampling Syringe, Series C, Removable needle,
volume 1000 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.