Zpět
Upconversion Nanoparticles
Products
Značka
Sigma-Aldrich (16)
Úroveň kvality
Filtrovat produkty
Showing 1-16 of 16
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
926620
Upconversion Nanoparticles,
NaYF
4
:Yb,Er@NaYF
4
, Oil soluble core-shell, fluorescence λ
ex
980, green light
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
926590
Upconversion Nanoparticles,
NaYF
4
-Yb,Tm@NaYF
4
, PEG-COOH modified core-shell, fluorescence λ
ex
980, blue light
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
926558
Upconversion Nanoparticles,
NaYF4-Yb,Tm@NaYF4, PEG-NH2 modified core-shell ucnps,980 excitation, blue light
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
926604
Upconversion Nanoparticles,
NaYF
4
-Yb,Er@NaYF
4
, PEG-COOH modified core-shell, fluorescence λ
ex
980 nm, green light
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
926612
Upconversion Nanoparticles,
NaYF
4
,Yb,Tm@NaYF
4
,Yb,Nd, Oil soluble core shell upconversion nanoparticle, 808 excited, blue light
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
926515
Upconversion Nanoparticles,
Silica coated NaYF
4
-Yb,Er@NaYF
4
, fluorescence λ
ex
980 nm, green light
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
926671
Upconversion Nanoparticles,
Silica coated NaYF
4
,Yb,Tm@NaYF4,Yb,Nd, 808 excited, blue light
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
926639
Upconversion Nanoparticles,
NaYF4:Yb,Tm@NaYF4, Oil soluble core shell, 980 excitation, blue light
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
926663
Upconversion Nanoparticles,
Silica coated NaYF4,Yb,Er@NaYF4,Yb,Nd, 808 excited, green
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
926574
Upconversion Nanoparticles,
NaYF
4
,Yb,Tm@NaYF
4
,Yb,Nd, PEG-COOH modified core-shell, fluorescence λ
ex
808 nm, blue light
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
926655
Upconversion Nanoparticles,
Silica coated NaYF
4
-Yb,Tm@NaYF4, 980 excitation, blue light
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
926647
Upconversion Nanoparticles,
NaYF
4
,Yb,Er@NaYF
4
,Yb,Nd, Oil soluble core shell,808 excitation, green
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
926523
Upconversion Nanoparticles,
NaYF
4
,Yb,Tm@NaYF
4
Yb, Nd, PEG-NH
2
modified core-shell, fluorescence λ
ex
808 nm, blue light
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
926531
Upconversion Nanoparticles,
NaYF
4
,Yb,Er@NaYF
4
,Yb,Nd, PEG-NH
2
modified core-shell, 808 excitation, green light
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
926566
Upconversion Nanoparticles,
NaYF
4
-Yb,Er@NaYF
4
, PEG-NH
2
modified core-shell, 980 excitation, green light
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
926582
Upconversion Nanoparticles,
NaYF
4
,Yb,Er@NaYF
4
,Yb,Nd, PEG-COOH modified core-shell, 808 excitation, green light