Merck
TSKgel® G5000HXL HPLC Column phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 9 μm particle size
TSKgel® G5000HXL (9 µm) HPLC Columns
TSKgel® G5000HXL HPLC Column phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 9 μm particle size
Synonyma:
TSKgel® G1000HXL HPLC Column for Light Scattering Applications
Products
Kategorie produktu
Výrobce
Produktová řada
Separační postup
ID (mm)
Délka (cm)
Particle Size (µm)
Velikost pórů (å)