Merck
TSKgel® G4000SW HPLC Column phase diol, L × I.D. 30 cm × 21.5 mm, 17 μm particle size
TSKgel® G4000SW (17 µm) HPLC Columns
TSKgel® G4000SW HPLC Column phase diol, L × I.D. 30 cm × 21.5 mm, 17 μm particle size
Synonyma:
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
Products
Kategorie produktu
Výrobce
Produktová řada
Agentura
USP Suitability
Separační postup
ID (mm)
Délka (cm)
Velikost částic (µm)
Velikost pórů (å)