Merck
Tris Base, Molecular Biology Grade TRIS base is useful in the pH range of 7.0-9.0. Has a pKa of 8.1 at 25°C.
Tris Base, Molecular Biology Grade
Tris Base, Molecular Biology Grade TRIS base is useful in the pH range of 7.0-9.0. Has a pKa of 8.1 at 25°C.
Synonyma:
Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Trometamol
Lineární vzorec:
NH2C(CH2OH)3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
121.14
Products
Kategorie produktu
Značka
Bod varu (°C)
Barva
Vzorec pro výpočet hmotnosti
Bod tání (°C)
Hodnota pH
Skupenství
Hodnota pK