Zpět
TERGITOL
™
TMN 6
Synonyma:
Trimethylnonylpolyethylene glycol, Polyethylene glycol trimethylnonyl ether
Číslo CAS:
60828-78-6
Products
Kategorie produktu
detergents (1)
Skupenství
Úroveň kvality
Filtrovat produkty
Showing 1-1 of 1
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
86453
TERGITOL
™
TMN 6,
Liquid, 800 ppm, cloud point 36 °C