Zpět
SupelMIP
®
Chloramphenicol solid phase extraction (SPE) Tube
Products
Kategorie produktu
tubes (1)
Značka
Supelco (2)
Chemické složení
Objem (ml)
Úroveň kvality
Aplikace
Velikost balení
Postup
Filtrovat produkty
Showing 1-2 of 2
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
53209-U
SupelMIP
®
Chloramphenicol solid phase extraction (SPE) Tube,
bed wt. 25 mg, volume 3 mL, pk of 50
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
53210-U
SupelMIP
®
Chloramphenicol solid phase extraction (SPE) Tube,
bed wt. 25 mg, volume 10 mL , LRC, pk of 50