Zpět
Sulfonyl chloride, polymer-bound
Číslo CAS:
163894-16-4
Products
Značka
Sigma-Aldrich (2)
Typ řetězce
Typ reakce
Reaktivita
Filtrovat produkty
Showing 1-2 of 2
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
516228
Sulfonyl chloride, polymer-bound,
70-90 mesh, extent of labeling: 2.5-3.0 mmol/g loading, 8.5 % cross-linked with divinylbenzene
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
498211
Sulfonyl chloride, polymer-bound,
100-200 mesh, extent of labeling: 1.5-2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked