Sulfapyridine
Synonyma:
4-Amino-N-[2-pyridyl]benzene sulfonamide, N1-(Pyridin-2-yl)sulfanilamide
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H11N3O2S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
249.29
Products
Kategorie produktu
Značka
Vzorec pro výpočet hmotnosti
Výrobce
Skupenství
Produktová řada
Čistota
Formát
Úroveň kvality
Aplikace
Skupina API
Typ referenčního materiálu
Speciální jakost
Postup
Showing 1-5 of 5