Zpět
Stainless Steel
Products
Výrobce
Formát
Úroveň kvality
Typ referenčního materiálu
Speciální jakost
certified reference material (15)
Postup
Filtrovat produkty
Showing 1-15 of 15
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
NIST1155A
Stainless Steel,
NIST
®
SRM
®
1155a, Cr 18 - Ni 12 - Mo 2 (AISI 316)
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
NISTC1296
Stainless Steel,
NIST
®
SRM
®
C1296
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
NIST166C
Stainless Steel,
NIST
®
SRM
®
166c, low-carbon (AISI 316L)
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
NIST160B
Stainless Steel,
NIST
®
SRM
®
160b, Cr 18 - Ni 12 - Mo 2 (AISI 316)
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
NISTC1154A
Stainless Steel,
NIST
®
SRM
®
C1154a, 19 Cr - 13 Ni
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
NIST123C
Stainless Steel,
NIST
®
SRM
®
123c, Cr 17 - Ni 11 - Nb 0.6 (AISI 348)
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
NIST895
Stainless Steel,
NIST
®
SRM
®
895, (SAE 201)
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
NIST1297
Stainless Steel,
NIST
®
SRM
®
1297, (SAE 201)
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
NIST1172
Stainless Steel,
NIST
®
SRM
®
1172, Cr 17 - Ni 11 - Nb 0.6 (AISI 348)
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
NIST1219
Stainless Steel,
NIST
®
SRM
®
1219, Cr 16 - Ni 2 (AISI 431)
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
NIST1171
Stainless Steel,
NIST
®
SRM
®
1171, Cr 17 - Ni 11 - Ti 0.3 (AISI 321)
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
NIST893
Stainless Steel,
NIST
®
SRM
®
893, (SAE 405)
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
NIST1295
Stainless Steel,
NIST
®
SRM
®
1295, (SAE 405)
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
NISTC1151A
Stainless Steel,
NIST
®
SRM
®
C1151a, 23 Cr - 7 Ni
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
NISTC1153A
Stainless Steel,
NIST
®
SRM
®
C1153a, 17 Cr - 9 Ni