Zpět
Screw cap
Products
Kategorie produktu
caps (1)
Značka
Supelco (1)
Barva
Filtrovat produkty
Showing 1-1 of 1
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
27439
Screw cap,
black polypropylene (Top Hat), PTFE/silicone, for use with 4 mL vial with 13-425 thread, pkg of 100 ea