Zpět
RotoFlex
®
Plus bench top tube rotator rotisserie
Products
Kategorie produktu
rockers/rollers (2)
Výrobce
Velikost balení
Filtrovat produkty
Showing 1-2 of 2
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
Z740295
RotoFlex
®
Plus bench top tube rotator rotisserie,
for 10 - 15 mL tubes/7 tube capacity per rotisserie
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z740294
RotoFlex
®
Plus bench top tube rotator rotisserie,
for 5 - 7 mL tubes/7 tube capacity per rotisserie