Zpět
Recrystallizer
Products
Značka
Sigma-Aldrich (1)
Velikost pórů (µm)
Filtrovat produkty
Showing 1-1 of 1
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
Z173363
Recrystallizer,
male Joints: ST/NS 14/20 (4), porosity 25-50 μm