Merck
(R)-(+)-2,2′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthalene 97%
(R)-(+)-2,2′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthalene
(R)-(+)-2,2′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthalene 97%
Synonyma:
(R)-(+)-(1,1′-Binaphthalene-2,2′-diyl)bis(diphenylphosphine), (R)-(+)-BINAP
Lineární vzorec:
[(C6H5)2PC10H6-]2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
622.67
Products
Vzorec pro výpočet hmotnosti
Bod tání (°C)
Skupenství
Čistota
Funkční skupina