Zpět
RapidMicroBio Perforated Lid
Products
Kategorie produktu
accessories (5)
Značka
Millipore (5)
Agentura
Průměr (mm)
Kompatibilita
Aplikace
Filtrovat produkty
Showing 1-5 of 5
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
1.17315
RapidMicroBio Perforated Lid,
hole D 0.6 mm, aluminum lid, for use with MAS-100 NT
®
, for use with MAS-100 VF
®
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
1.17316
RapidMicroBio Perforated Lid,
hole D 0.6 mm, aluminum lid, for use with MAS-100 NT
®
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
1.19166
RapidMicroBio Perforated Lid,
400 hole x 0.7 mm, anodized aluminum, for MAS-100 NT
®
series, MAS-100 VF
®
and MAS-100 Eco
®
suitable for Growth Direct cassettes
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
1.17314
RapidMicroBio Perforated Lid,
hole D 0.6 mm, stainless steel lid, for use with MAS-100
®
Iso
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
1.17318
RapidMicroBio Perforated Lid,
hole D 0.7 mm, no. of holes, 400 autoclavable, aluminum lid, for use with MAS-100 NT
®
, for use with MAS-100 VF