Zpět
Pyrex
®
Shorty serological disposable pipette, sterile, plugged
Synonyma:
Corning
®
7078B
Products
Kategorie produktu
pipettes (5)
Výrobce
Kapacita (ml)
Délka (mm)
Velikost balení
Sterilita
Filtrovat produkty
Showing 1-5 of 5
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
CLS7078B50
Pyrex
®
Shorty serological disposable pipette, sterile, plugged,
volume 50.0 mL, accuracy: 0.5 mL
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
CLS7078B5
Pyrex
®
Shorty serological disposable pipette, sterile, plugged,
volume 5 mL, accuracy: 0.1 mL
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
CLS7078B10
Pyrex
®
Shorty serological disposable pipette, sterile, plugged,
volume 10.0 mL, accuracy: 0.2 mL
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
CLS7078B25
Pyrex
®
Shorty serological disposable pipette, sterile, plugged,
volume 25.0 mL, accuracy: 0.2 mL
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
CLS7078B1
Pyrex
®
Shorty serological disposable pipette, sterile, plugged,
volume 1.0 mL, accuracy: 0.01 mL