Zpět
Pyrex
®
measuring cylinder with spout, Class A
Products
Kategorie produktu
cylinders (4)
Výška (mm)
Filtrovat produkty
Showing 1-4 of 4
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
Z647225
Pyrex
®
measuring cylinder with spout, Class A,
volume 1,000 mL, accuracy: 5.0 mL
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z647195
Pyrex
®
measuring cylinder with spout, Class A,
volume 100 mL, accuracy: 0.50 mL
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z647152
Pyrex
®
measuring cylinder with spout, Class A,
volume 5 mL, accuracy: 0.05 mL
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z647217
Pyrex
®
measuring cylinder with spout, Class A,
volume 500 mL, accuracy: 2.5 mL