Zpět
Pro-Pak
®
distillation packing
Products
Výrobce
Filtrovat produkty
Showing 1-3 of 3
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
Z210536
Pro-Pak
®
distillation packing,
0.16 in.
2
, 316 SS
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z210552
Pro-Pak
®
distillation packing,
0.24 in.
2
, 316 SS
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z210544
Pro-Pak
®
distillation packing,
0.16 in.
2
, Monel