Zpět
Perchloric acid solution
Synonyma:
PCA
Lineární vzorec:
HClO
4
Číslo CAS:
7601-90-3
Molekulová hmotnost:
100.46
Products
Kategorie produktu
acids (1)
Značka
Supelco (1)
Vzorec pro výpočet hmotnosti
Skupenství
Produktová řada
Agentura
Úroveň kvality
Typ reakce
Speciální jakost
Anhydrous (1)
Postup
Filtrovat produkty
Showing 1-1 of 1
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
1.09065
Perchloric acid solution,
c(HClO₄) = 0.1 mol/l (0.1 N), in anhydrous acetic acid, reag. Ph. Eur., USP, ready-to-use volumetric solution for titration in non-aqueous media, Titripur