Zpět
No-Wire
™
Multi-Tube Racks
Products
Kategorie produktu
racks (2)
Výrobce
Barva
Velikost balení
Filtrovat produkty
Showing 1-2 of 2
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
BAF187453017
No-Wire
™
Multi-Tube Racks,
Holds 6 of 50 mL and 12 of 15 mL Centrifuge Tubes
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
BAF187453011
No-Wire
™
Multi-Tube Racks,
number of holes 35
, Holds 4 of 50 mL, 6 of 15 mL, and 25 of 1.5 mL Centrifuge Tubes