Zpět
N
-Nitrosodi-
n
-propylamine solution
Číslo CAS:
621-64-7
Products
Značka
Supelco (1)
Produktová řada
Formát
Aplikace
Velikost balení
Typ referenčního materiálu
Speciální jakost
certified reference material (1)
Postup
Filtrovat produkty
Showing 1-1 of 1
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
40061
N
-Nitrosodi-
n
-propylamine solution,
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol