Zpět
Nanoclay, surface modified
Synonyma:
Montmorillonite clay
Products
Značka
Sigma-Aldrich (3)
Skupenství
Particle Size (µm)
Filtrovat produkty
Showing 1-3 of 3
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
682632
Nanoclay, surface modified,
contains 15-35 wt. % octadecylamine, 0.5-5 wt. % aminopropyltriethoxysilane
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
682608
Nanoclay, surface modified,
contains 25-30 wt. % trimethyl stearyl ammonium
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
682624
Nanoclay, surface modified,
contains 35-45 wt. % dimethyl dialkyl (C14-C18) amine