Zpět
MISSION
®
TRC2 pLKO.5-puro-CMV-TurboGFP
™
Positive Control Transduction Particles
Synonyma:
MISSION
®
Products
Kategorie produktu
lentiviral particles (1)
Značka
Sigma-Aldrich (1)
Produktová řada
Úroveň kvality
Filtrovat produkty
Showing 1-1 of 1
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
SHC203V
MISSION
®
TRC2 pLKO.5-puro-CMV-TurboGFP
™
Positive Control Transduction Particles,
Green fluorescent protein marker to monitor transduction efficiency