Zpět
Millipak
®
Express Filter
Products
Kategorie produktu
filters (2)
Značka
Milli-Q (2)
Kompatibilita
Úroveň kvality
Materiál pouzdra
Velikost pórů (µm)
Sterilita
Filtrovat produkty
Showing 1-2 of 2
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
MPGP04001
Millipak
®
Express Filter,
0.22 µm membrane filter for particulate-free and bacteria-free water at the point of dispense, For use with Elix
®
Advantage and Milli-Q
®
Advantage A10 / Direct / Integral / Reference systems
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
MPGP02001
Millipak
®
Express Filter,
0.22 µm membrane filter for particulate-free and bacteria-free water at the point of dispense, For use with Direct-Q
®
, Synergy
®
and Milli-Q
®
Academic / Biocel / Element / Synthesis / Gradient systems