Zpět
Microneedle template
Products
Značka
Sigma-Aldrich (11)
Filtrovat produkty
Showing 1-11 of 11
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
934445
Microneedle template,
10x10 array, H 300 μm, base size 100 μm, 500 µm pitch
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
934585
Microneedle template,
10x10 array, H 800 μm, base size 200 μm, 500 µm pitch
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
934518
Microneedle template,
15x15 array, H 600 μm, base size 200 μm, 500µm pitch
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
934496
Microneedle template,
10x10 array, H 600 μm, base size 200 μm, 500µm pitch
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
934615
Microneedle template,
6x6 array, H 1000 μm, base size 250 μm, 1500 µm pitch
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
934461
Microneedle template,
10x10 array, H 500 μm, base size 150 μm, 500 µm pitch
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
934577
Microneedle template,
10x10 array, H 700 μm, base size 200 μm, 500 µm pitch
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
934488
Microneedle template,
10x10 array, H 500 μm, base size 200 μm, 500µm pitch
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
934453
Microneedle template,
10x10 array, H 400 μm, base size 150 μm, 500 µm pitch
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
934593
Microneedle template,
6x6 array, H 800 μm, base size 250 μm, 500µm pitch
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
934607
Microneedle template,
6x6 array, H 1000 μm, base size 250 μm, 1000µm pitch