Merck
MG-132, ≥95% by HPLC Potent, reversible, and cell-permeable proteasome inhibitor (Ki = 4 nM).
MG-132
MG-132, ≥95% by HPLC Potent, reversible, and cell-permeable proteasome inhibitor (Ki = 4 nM).
Synonyma:
Z-Leu-Leu-Leu-al, MG-132
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C26H41N3O5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
475.62
Products
Kategorie produktu
Značka
Barva
Vzorec pro výpočet hmotnosti
Skupenství
Oblast výzkumu
Úroveň kvality