Zpět
Mettler-Toledo Calibration substance ME 18555, Benzoic acid
Synonyma:
Benzoic acid
Lineární vzorec:
C
6
H
5
COOH
Číslo CAS:
65-85-0
Molekulová hmotnost:
122.12
Číslo EC:
200-618-2
Products
Značka
Supelco (1)
Bod varu (°C)
Vzorec pro výpočet hmotnosti
Bod tání (°C)
Formát
Úroveň kvality
Aplikace
Markushova třída
Markushova skupina
Typ referenčního materiálu
Speciální jakost
analytical standard (1)
Filtrovat produkty
Showing 1-1 of 1
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
73983
Mettler-Toledo Calibration substance ME 18555, Benzoic acid,
analytical standard, (for the calibration of the melting point system), traceable to primary standards (LGC)