Merck
Meloxicam A cell-permeable, non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) of the oxicam family which preferentially inhibits the inducible isoform of COX-2 (IC₅₀ = 4.7 µM) relative to COX-1 (IC₅₀ = 36.6 µM).
Meloxicam
Meloxicam A cell-permeable, non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) of the oxicam family which preferentially inhibits the inducible isoform of COX-2 (IC₅₀ = 4.7 µM) relative to COX-1 (IC₅₀ = 36.6 µM).
Synonyma:
Meloxicam, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H13N3O4S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
351.40
Products
Kategorie produktu
Značka
Barva
Vzorec pro výpočet hmotnosti
Výrobce
Skupenství
Agentura
Formát
Oblast výzkumu