Zpět
LookOut
®
DNA Erase
Products
Značka
SAFC (1)
Sigma-Aldrich (1)
Skupenství
Úroveň kvality
Aplikace
Postup
Filtrovat produkty
Showing 1-2 of 2
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
L8917
LookOut
®
DNA Erase,
Spray reagent for DNA decontamination of equipment and surfaces.
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
L9042
LookOut
®
DNA Erase,
Refill