Zpět
Liquid scintillation vials (with screw cap attached)
Products
Kategorie produktu
vials (4)
Značka
Sigma-Aldrich (2)
Supelco (1)
Objem (ml)
Typ uzávěru
Barva
Materiál lahvičky
Barva lahvičky
Filtrovat produkty
Showing 1-4 of 4
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
Z190527
Liquid scintillation vials (with screw cap attached),
polypropylene cap, foamed PE liner, pkg of 500 ea
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z190535
Liquid scintillation vials (with screw cap attached),
white polypropylene cap, metal foil liner, pkg of 500 ea
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z190519
Liquid scintillation vials (with screw cap attached),
urethane foam-filled high-density polyethylene cap, metal foil liner, pkg of 500 ea
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z190543
Liquid scintillation vials (with screw cap attached),
urethane foam-filled high-density polyethylene cap, liner (Poly-Seal cone), pkg of 500 ea