Zpět
Liquid scintillation vials, plastic
Products
Kategorie produktu
vials (2)
Značka
Supelco (1)
Objem (ml)
Typ uzávěru
Materiál lahvičky
Filtrovat produkty
Showing 1-2 of 2
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
V6880
Liquid scintillation vials, plastic,
volume 20 mL, cap size 22 mm , polypropylene with metal foil liner, vial size 27 mm × 61 mm , with cap, pkg of 500 ea
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
V6755
Liquid scintillation vials, plastic,
volume 20 mL, cap size 24 mm , polyethylene without liner, vial size 27 mm × 61 mm , with cap, pkg of 1000 ea