Zpět
Level sensor
Products
Kategorie produktu
sensors (2)
Značka
Milli-Q (2)
Průměr (mm)
Délka (m)
Kompatibilita
Filtrovat produkty
Showing 1-2 of 2
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
ZFTPS4200
Level sensor,
For use with Milli-Q
®
HX systems, Differential pressure sensor for accurate level measurement
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
ZFTPS42TC
Level sensor,
For use with Milli-Q
®
HX and HR 7000 Water Purification Systems