Merck
Lapatinib
Lapatinib
Lapatinib
Synonyma:
Lapatinib
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C29H26ClFN4O4S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
581.06
Products
Kategorie produktu
Značka
Barva
Vzorec pro výpočet hmotnosti
Alternativní název genu
Skupenství
Čistota
Oblast výzkumu