Zpět
Labclear
™
gas filter
Products
Filtrovat produkty
Showing 1-2 of 2
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
371238
Labclear
™
gas filter,
Refillable, weight 400 g(volume)
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
371211
Labclear
™
gas filter,
Refillable, weight 200 g(volume)