Zpět
KT5823
Synonyma:
KT5823
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C
29
H
25
N
3
O
5
Číslo CAS:
126643-37-6
Molekulová hmotnost:
495.53
Products
Kategorie produktu
bioactive small molecules (2)
Značka
Sigma-Aldrich (2)
Barva
Vzorec pro výpočet hmotnosti
Skupenství
Čistota
Oblast výzkumu
Úroveň kvality
Filtrovat produkty
Showing 1-2 of 2
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
420321
KT5823,
Highly specific, cell-permeable, reversible, and ATP-competitive inhibitor of protein kinase G (K
i
= 234 nM).
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
K1388
KT5823,
≥85% (HPLC), lyophilized powder