Zpět
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision
Products
Kategorie produktu
tubes (23)
Průměr (mm)
Délka (palce)
Barva
Frekvence (MHz)
Filtrovat produkty
Showing 1-20 of 23
Strana 1 z 2
Strana 1 z 2
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
KN8972350008
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 400 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 15 μm × 25 μm
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
KN8972350000
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 400 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 13 μm × 25 μm
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
KN8972400000
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 500 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 6 μm × 13 μm
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
KN8972050009
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 100 MHz, L × camber × concentricity 9 in. × 51 μm × 64 μm
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
KN8972410008
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 600-700 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 9 μm × 13 μm
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
KN8972250008
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 200 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 15 μm × 51 μm
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
KN8972000000
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 100 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 51 μm × 76 μm
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
KN8972000008
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 100 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 51 μm × 76 μm
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
KN8972250009
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 200 MHz, L × camber × concentricity 9 in. × 18 μm × 51 μm
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
KN8972050008
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 100 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 51 μm × 64 μm
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
KN8972000009
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 100 MHz, L × camber × concentricity 9 in. × 51 μm × 76 μm
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
KN8972503000
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 900 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 3.8 μm × 5 μm
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
KN8972410000
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 600-700 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 6 μm × 13 μm
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
KN8972400009
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 500 MHz, L × camber × concentricity 9 in. × 11 μm × 13 μm
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
KN8972300008
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 300 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 28 μm × 38 μm
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
KN8972453000
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 800 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 3.8 μm × 5 μm
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
KN8972453008
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 800 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 3.8 μm × 5 μm
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
KN8972400008
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 500 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 9 μm × 13 μm
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
KN8972350009
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 400 MHz, L × camber × concentricity 9 in. × 18 μm × 25 μm
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
KN8972410009
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 600-700 MHz, L × camber × concentricity 9 in. × 11 μm × 13 μm
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Strana 1 z 2
Strana 1 z 2