Zpět
Kern PLJ series precision balances
Products
Kategorie produktu
balances (7)
Výrobce
Průměr (mm)
Váživost (g)
Velikost balení
Filtrovat produkty
Showing 1-7 of 7
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
Z742861
Kern PLJ series precision balances,
weighing capacity 1200 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.003 g
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z742862
Kern PLJ series precision balances,
Kern PLJ 4200-2F, weighing capacity 4200 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.004 g
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z742863
Kern PLJ series precision balances,
Kern PLJ 6200-2A, weighing capacity 6200 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.003 g
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z742865
Kern PLJ series precision balances,
Kern PLJ 720-3AM, weighing capacity 720 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.002 g
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z742866
Kern PLJ series precision balances,
Kern PLJ 6200-2AM, weighing capacity 6200 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.03 g
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z742860
Kern PLJ series precision balances,
Kern PLJ 720-3A, weighing capacity 720 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.002 g
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z742859
Kern PLJ series precision balances,
Kern PLJ 420-3F