Zpět
Kern PCB precision balances
Products
Kategorie produktu
balances (9)
Výrobce
Průměr (mm)
Výška (mm)
Váživost (g)
Rozlišení (g)
Velikost balení
Filtrovat produkty
Showing 1-9 of 9
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
Z742836
Kern PCB precision balances,
Kern PCB 6000-0, weighing capacity 6000 g, accuracy: 1.0 g, precision: ±2.0 g
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z674737
Kern PCB precision balances,
Kern PCB-1000-2, weighing capacity 1,000 g, resolution: 0.01 g, linearity: ±0.03 g
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z742838
Kern PCB precision balances,
Kern PCB 10000-1, weighing capacity 10000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z742832
Kern PCB precision balances,
Kern PCB 250-3, weighing capacity 250 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.005 g
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z742837
Kern PCB precision balances,
Kern PCB 6000-1, weighing capacity 6000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z742833
Kern PCB precision balances,
Kern PCB 350-3, weighing capacity 350 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.005 g
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z674710
Kern PCB precision balances,
Kern PCB-200-2, weighing capacity 200 g, resolution: 0.01 g, linearity: ±0.02 g
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z674761
Kern PCB precision balances,
Kern PCB-10000-1, weighing capacity 10,000 g, resolution: 0.1 g, linearity: ±0.3 g
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z674753
Kern PCB precision balances,
Kern PCB-2000-1, weighing capacity 2,000 g, resolution: 0.1 g, linearity: ±0.2 g