Zpět
Kern EWJ series precision balances
Products
Kategorie produktu
balances (6)
Výrobce
Průměr (mm)
Délka (mm)
Váživost (g)
Velikost balení
Filtrovat produkty
Showing 1-6 of 6
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
Z742817
Kern EWJ series precision balances,
Kern EWJ 600-2M verified 965-216, weighing capacity 600 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.03 g, AC/DC input 100 - 240 V AC, universal plug set
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z742815
Kern EWJ series precision balances,
Kern EWJ 300-3, weighing capacity 300 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.003 g
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z742816
Kern EWJ series precision balances,
Kern EWJ 600-2M, weighing capacity 600 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.03 g
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z742819
Kern EWJ series precision balances,
Kern EWJ 6000-1M, weighing capacity 6000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z742818
Kern EWJ series precision balances,
Kern EWJ 3000-2, weighing capacity 3000, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.05 g
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z742820
Kern EWJ series precision balances,
Kern EWJ 6000-1M verified 965-217, weighing capacity 6000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g